文件
L224065
2-[(3-{[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-4-CYANO-5-ISOTHIAZOLYL)SULFANYL]-N-(4-BROMOPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H14Br2N4O2S3
CAS號碼:
分子量::
598.36
MDL號碼: