文件
L224014
2-{[3-({2-[4-(AMINOSULFONYL)ANILINO]-2-OXOETHYL}SULFANYL)-4-CYANO-5-ISOTHIAZOLYL]SULFANYL}-N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H18N6O6S5
CAS號碼:
分子量::
598.723
MDL號碼: