文件
L219835
N-(5-BROMO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C29H30BrN3O5S
CAS號碼:
分子量::
612.548
MDL號碼: