文件
L218561
N-(4-FLUOROPHENYL)-2,7,7-TRIMETHYL-4-[5-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-3-THIENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H27FN2O2S2
CAS號碼:
分子量::
470.633
MDL號碼: