文件
L213705
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-8-[(3-METHOXYPROPYL)AMINO]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H27N5O5
CAS號碼:
分子量::
417.469
MDL號碼: