文件
L211052
3-({4-[(E)-(2-CHLORO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)DIAZENYL]-1-HYDROXY-2-NAPHTHOYL}AMINO)-4-[METHYL(OCTADECYL)AMINO]BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C43H57ClN4O7S
CAS號碼:
分子量::
809.473
MDL號碼: