文件
L203351
3-((2E)-2-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-BENZOTHIAZOL-3(2H)-YL)-1-PROPANESULFONIC ACID COMPOUND WITH N,N,N-TRIETHYLAMINE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H31N3O4S4
CAS號碼:
分子量::
517.755
MDL號碼: