文件
L200530
N-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-9-FLUORO-7-HYDROXY-3-METHYL-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H25FN2O5
CAS號碼:
分子量::
440.476
MDL號碼: