文件
L180505
ETHYL 2-{[[(2E)-2-(3-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H22ClN3O4S
CAS號碼:
分子量::
447.944
MDL號碼: