文件
L150770
4-{[(E)-(5-CHLORO-3-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLIDENE]AMINO}-6-METHYL-3-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C15H13ClN6OS
CAS號碼:
分子量::
360.827
MDL號碼: