文件
L137820
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(3-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C18H14Cl2N4OS3
CAS號碼:
分子量::
469.436
MDL號碼: