文件
L123285
2-(4-CHLOROPHENYL)-1-(4-ETHOXYPHENYL)-2-HYDROXY-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H26BrClN2O2
CAS號碼:
分子量::
465.822
MDL號碼: