文件
L121592
5-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-4-(4-METHOXYPHENYL)-2-(1-PIPERIDINYLMETHYL)-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H24Cl2N4O2S
CAS號碼:
分子量::
479.432
MDL號碼: