文件
L113522
3-{2-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H24ClN5O2
CAS號碼:
分子量::
473.966
MDL號碼: