文件
L106577
2-((E)-{2-[3-((2E)-2-{2-[(4-METHOXYBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-3-OXOPROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C33H28N4O8
CAS號碼:
分子量::
608.613
MDL號碼: