文件
L102466
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C31H27N5O2S
CAS號碼:
分子量::
533.657
MDL號碼: