重要文件
L080000-HH
Sigma-Aldrich
DCI 活化剂
0.25M
同義詞:
DCI 活化剂溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
包裝
pkg of 4 × 2.5 L (L080250-04)
pkg of 1 × 25 L (L082500-01)
pkg of 4 × 4 L (L080400-04)
濃度
29-32 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
雜質
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
準備報告
二氰基咪唑/乙腈·3/100 (w/v)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F
閃點(°C)
5 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1