文件
K2208
Sigma-Aldrich
丙酮二酸钠 一水合物
同義詞:
中草酸 二钠盐 一水合物, 二羟基丙二酸 二钠盐, 酮丙二酸 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(HO)2C(COONa)2
CAS號碼:
分子量::
180.02
Beilstein:
4924524
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
SMILES 字串
[Na+].[Na+].OC(O)(C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O6.2Na/c4-1(5)3(8,9)2(6)7;;/h8-9H,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
HMBGDJCPFGQLIO-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3