重要文件
JKA8021
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K-Succinimidyl Succinate
Hexaglycerol core, average Mn 40000
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)8
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
solid
分子量
average Mn 40000
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)