重要文件
JKA8018
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K-COOH
hexaglycerol core, average Mn 40,000
同義詞:
8arm-PEG-COOH
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
R(O(CH2CH2O)nCH2COOH)8
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
solid
分子量
average Mn 40,000
反應適用性
reactivity: amine reactive
聚合物結構
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
8arm PEG Carboxyl. Crosslinks into hydrogels. Carboxyl group binds amino or other acid reactive chemical groups.
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dai, L., et al.
Scientific Reports, 4 (2014)
文章
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.