文件
JKA12002
Sigma-Aldrich
HO-PEG-Propionic acid
hydroxyl PEG8 propionic acid, monodisperse
同義詞:
Polyethylene glycol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.23
product name
HO-PEG8-Propionic acid,
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3