文件
I2215
Sigma-Aldrich
5-茚醇
99%
同義詞:
5-羟基茚满
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H10O
CAS號碼:
分子量::
134.18
Beilstein:
1936314
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
bp
255 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
InChI 密鑰
PEHSSTUGJUBZBI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves