文件
HTOA200
油胺
≥89%
同義詞:
油胺, cis-1-氨基-9-十八烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
CAS號碼:
分子量::
267.49
Beilstein:
1723960
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
8 mmHg ( 135 °C)
化驗
≥89%
折射率
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI 密鑰
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N