重要文件
HAM208336
Hamilton® SaltLine reagent syringe, Model 1005 BFP-SAL, volume 5 mL, no needle
pack of 1 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
42142600
NACRES:
NB.03
材料
Gastight borosilicate glass syringe
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton
參數
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)