文件
HAM201250
Hamilton® instrument syringe, for Boehringer Mannheim instruments, ES600
model, 1002, AccuDil (AD) end, volume 2.5 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
42142600
NACRES:
NB.03
材料
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
特點
autoclavable: no
model 1002, AccuDil (AD) end
製造商/商標名
Hamilton
參數
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
容積
2.5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.