重要文件
H9904
Sigma-Aldrich
2'-羟基-4',5'-二甲氧基苯乙酮
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H12O4
CAS號碼:
分子量::
196.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
形狀
powder
SMILES 字串
COc1cc(O)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)12/h4-5,12H,1-3H3
InChI 密鑰
KEQHBVWVKYHDCS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)