重要文件
H32006
Sigma-Aldrich
5-羟基吲哚-3-乙酸
99%
同義詞:
5-HIAA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9NO3
CAS號碼:
分子量::
191.18
Beilstein:
168797
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Metabolite of serotonin.
生化/生理作用
主要的血清素代谢产物。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the