重要文件
GF96573842
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 500 mm, temper hard
同義詞:
CU077950
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 965-738-42
長度
500 mm
直徑
20 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)