文件
GF95330202
insulated wire, conductor diameter 0.012 mm, length 1 m, insulation thickness 0.006 mm
同義詞:
CU005812
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cu
CAS號碼:
分子量::
63.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141711
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 953-302-02
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
長度
1 m
直徑
0.012 mm
隔熱厚度
0.006 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2