重要文件
GF95185222
powder, mean particle size (fsss) 1 micron, weight 10 g, purity 92.1%
同義詞:
B 006020
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
B
CAS號碼:
分子量::
10.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141907
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
92.1%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 951-852-22
電阻係數
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
重量
10 g
平均粒徑
1 μm (FSSR)
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[B]
InChI
1S/B
InChI 密鑰
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)