GF95148940
同義詞:
ES305980
1 of 10
Sigma-Aldrich
428043
聚乙烯
428116
聚丙烯
Supelco
81223
429252
聚(对苯二甲酸)
434272
427772
81401
聚苯乙烯
430102
81406
02395
聚酰胺
monofilament
Goodfellow 951-489-40
100 m
0.8 mm
工程聚合物_电子材料_材料科学-默克生命科学
电子材料_有机材料_材料科学-默克生命科学
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA