Key Documents
GF95140414
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
同義詞:
HO006100
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ho
CAS號碼:
分子量::
164.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141606
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 951-404-14
重量
100 g
塊最大尺寸
25 mm
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI 密鑰
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3