文件
GF93150604
foil, thickness 0.004 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.8%
同義詞:
V 000110
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
V
CAS號碼:
分子量::
50.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141749
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.8%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 931-506-04
電阻係數
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.004 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[V]
InChI
1S/V
InChI 密鑰
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3