文件
GF92156711
foil, thickness 0.25 mm, diameter 15 mm, purity 99%
同義詞:
Y 000230
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Y
CAS號碼:
分子量::
88.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141617
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 921-567-11
電阻係數
57 μΩ-cm, 20°C
直徑
15 mm
厚度
0.25 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
密度
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Y]
InChI
1S/Y
InChI 密鑰
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3