重要文件
GF87829082
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 200 x 520mm, 0.05mm thickness, annealed, flattened, light tight (lt)
同義詞:
FE040241
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
描述
light tight (lt)
形狀
annealed (
quarter hard)
foil (flattened
quarter hard)
製造商/商標名
Goodfellow 878-290-82
尺寸 × 厚度
200 mm × 520 mm × 0.05 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)