文件
GF82584322
foil, thickness 0.2 mm, length 0.5 m, purity 99.6+%
同義詞:
TI000400
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ti
CAS號碼:
分子量::
47.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141746
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.6%
形狀
foil
自燃溫度
860 °F
製造商/商標名
Goodfellow 825-843-22
電阻係數
42.0 μΩ-cm, 20°C
長度
0.5 m
厚度
0.2 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI 密鑰
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N