化驗
99.5%
形狀
powder
自燃溫度
860 °F
製造商/商標名
Goodfellow 815-389-82
電阻係數
42.0 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
75 (micron)
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI 密鑰
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N