化驗
99%
形狀
foil
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 812-583-07
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
直徑
50 mm
厚度
0.20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N