文件
GF80837691
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 100 g, purity 98%
同義詞:
FE006045
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe
CAS號碼:
分子量::
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 808-376-91
電阻係數
9.71 μΩ-cm
重量
100 g
平均粒徑
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2