重要文件
GF80520656
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, diam. 4 mm
同義詞:
ME311070
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 805-206-56
直徑
4 mm
厚度
0.09 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)