文件
GF80333085
碳化硅
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.7%
同義詞:
SI516010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
化驗
98.7%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 803-330-85
重量
100 g
零件最大尺寸
75 (micron)