Key Documents
GF80317201
氮化铝
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
同義詞:
AL526020
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 803-172-01
重量
200 g
零件最大尺寸
50 (micron)