GF80093369
同義詞:
FK186010
1 of 10
Sigma-Aldrich
544892
氧化钇(III)
GF51383864
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
GF09529768
铝
Z615552
Julabo® shaking water baths
342890
二氧化硅
204358
白石英砂
529699
氧化镁
205168
Z225282
精密坩埚钳
GF26977876
powder
Goodfellow 800-933-69
200 g
45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號