重要文件
GF79657778
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 20m coil, 0.0125mm thickness, half hard
同義詞:
CU020210
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
foil (coil - half hard)
製造商/商標名
Goodfellow 796-577-78
長度 × 厚度
20 m × 0.0125 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)