GF79351634
同義詞:
SN516010
1 of 10
Sigma-Aldrich
244651
氧化锡(IV)
366994
钛
GF03090136
Tin oxide
Supelco
1.07818
Tin(IV) oxide
204714
549657
1.73632
色度计Move 100
1.14946
Rectangular cells 10 mm
518174
氧化锡(II)
549541
氧化锑锡
powder
Goodfellow 793-516-34
500 g
150 (micron)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號