重要文件
GF77671367
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
50m wire, 0.125mm diameter, annealed
同義詞:
FE065130
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 776-713-67
長度 × 直徑
50 m × 0.125 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)