文件
GF77510707
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 200g
同義詞:
FF216030
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 775-107-07
重量
200 g
零件最大尺寸
3 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3