Key Documents
GF77019385
Iron silicide
powder, 850 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
同義詞:
FE506020
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 770-193-85
重量
50 g
零件最大尺寸
850 (micron)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)