Key Documents
GF76919169
Nickel/Boron/Silicon
foil, thickness 0.04 mm, Ni78%/B 14%/Si 8%, length 5 m, coil width 25 mm
同義詞:
NI800400
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 769-191-69
長度
5 m
線圈寬度
25 mm
厚度
0.04 mm