重要文件
GF75395672
rod, length 500 mm, 2.0 mm diameter, high purity 99.999%
同義詞:
IN007910
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
In
CAS號碼:
分子量::
114.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141719
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.999%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 753-956-72
電阻係數
8.37 μΩ-cm
長度
500 mm
直徑
2.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[In]
InChI
1S/In
InChI 密鑰
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)